Key Documents
926779
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide solution
2.0 M in acetonitrile
About This Item
Formula condensata:
SO2
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352303
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
2.0 M in acetonitrile
Densità
0.84113
InChI
1S/O2S/c1-3-2
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfur dioxide solution (2.0 M in MeCN) can be used in electrochemical transformations, including the metal-free synthesis of sulfonamides.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
S Gomi et al.
The Journal of antibiotics, 41(4), 425-432 (1988-04-01)
Structures of new antibiotics SF2446A1, A2, A3, B1, B2 and B3 have been deduced by means of spectral analyses and chemical studies. The structure of SF2446A1 which is a main product of fermentation and has the strongest antimicrobial activity, has