730890
Butyryl-L-carnitine-(N-methyl-d3) hydrochloride
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11D3H19ClNO4
Peso molecolare:
270.77
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC([O-])=O)OC(=O)CCC
InChI
1S/C11H21NO4.ClH/c1-5-6-11(15)16-9(7-10(13)14)8-12(2,3)4;/h9H,5-8H2,1-4H3;1H/t9-;/m1./s1/i2D3;
SRYJSBLNSDMCEA-VGBYKQEUSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?