491519
4-Aminophenol-d7
98 atom % D
Sinonimo/i:
4-(Amino-d2)phen-2,3,5,6-d4-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
Punto di fusione
188-190 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(N([2H])[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2/i1D,2D,3D,4D/hD3
PLIKAWJENQZMHA-ZZLZVNDKSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
383.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
195 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?