Documenti fondamentali
489670
Sigma-Aldrich
Potassium palmitate-2,2-d2
98 atom % D
Sinonimo/i:
Hexadecanoic acid-2,2-d2 potassium salt, Palmitic acid-2,2-d2 potassium salt, Potassium hexadecanoate-2,2-d2
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)13CD2CO2K
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.53
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Punto di fusione
285 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[K+].[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCCCC)C([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i15D2;
MQOCIYICOGDBSG-BMIYEHQMSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.