73022
2,6-Diisopropylphenylimido-neophylidene[(S)-(−)-BIPHEN]molybdenum(VI)
ringclosing metathesis catalyst, ≥95.0% (C)
Sinonimo/i:
(S)-Schrock-Hoveyda Catalyst
Saggio
≥95.0% (C)
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N=[Mo]2(Oc3c(cc(C)c(C)c3-c4c(C)c(C)cc(c4O2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)=CC(C)(C)c5ccccc5
InChI
1S/C24H34O2.C12H17N.C10H12.Mo/c1-13-11-17(23(5,6)7)21(25)19(15(13)3)20-16(4)14(2)12-18(22(20)26)24(8,9)10;1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13;1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h11-12,25-26H,1-10H3;5-9H,1-4H3;1,4-8H,2-3H3;/q;;;+2/p-2
YLWIQLXPHIAIEN-UHFFFAOYSA-L
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?