Documenti fondamentali
729671
Sigma-Aldrich
Cholesteryl-26,26,26,27,27,27-d6 oleate-1,2,3,7,8,9,10-13C7
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C7C38D6H72O2
Peso molecolare:
664.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
44-47 °C
Spostamento di massa
M+13
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[13C](=O)[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C45H78O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h14-15,26,35-36,38-42H,7-13,16-25,27-34H2,1-6H3/b15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1/i2D3,3D3,14+1,15+1,16+1,17+1,21+1,25+1,43+1
RJECHNNFRHZQKU-ZCOCGJGQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)