Documenti fondamentali
728519
Sigma-Aldrich
3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisothiazole
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-Piperazin-1-yl-benzo[d]isothiazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13N3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.31
Beilstein:
4253627
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
crystals
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CN(CCN1)c2nsc3ccccc23
InChI
1S/C11H13N3S/c1-2-4-10-9(3-1)11(13-15-10)14-7-5-12-6-8-14/h1-4,12H,5-8H2
KRDOFMHJLWKXIU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)