726842
(R)-(+)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
produced by BASF
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
99%
Forma fisica
liquid
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.5%
Densità
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)[C@@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m1/s1
JTDGKQNNPKXKII-SSDOTTSWSA-N
Applicazioni
- Enantiopure stereoisomers of hemicryptophanes, which are used for the recognition of glucopyranosides.
- Bicyclic Geissman-Waiss lactone via intramolecular ring-closure reaction of the diastereomeric mixture of sulfonium salts.
- N-[(1R)-1-(4-Methoxyphenyl)ethyl]-N′-methylthiourea by reacting with methyl isothiocyanate.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
ChiPros Chiral Amines