Documenti fondamentali
726656
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.21
Beilstein:
3196456
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
produced by BASF
Saggio
≥98.5% (GC)
99%
Stato
liquid
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.5%
Densità
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)[C@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m0/s1
JTDGKQNNPKXKII-ZETCQYMHSA-N
Applicazioni
(S)-(−)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine is employed in the synthesis of S(+)-4-(1-phenylethylamino)quinazolines, as human immunoglobuline E inhibitor and haloaryl-β-amino acids. It is also used as a precursor to prepare chiral intermediate in the total synthesis of solanoeclepin A.
Note legali
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S (+)-4-(1-phenylethylamino) quinazolines as inhibitors of human immunoglobuline E synthesis: potency is dictated by stereochemistry and atomic point charges at N-1.
Berger M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 44(18), 3031-3038 (2001)
The asymmetric synthesis of β-haloaryl-β-amino acid derivatives.
Bull S D, et al.
Synlett, 2000(09), 1257-1260 (2000)
Novel Synthesis of the ABC Rings of Solanoeclepin A.
Lin Y T, et al.
Organic Letters, 16(22), 5948-5951 (2014)
Articoli
ChiPros Chiral Amines