Documenti fondamentali
725102
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(+)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane
Sinonimo/i:
(R,R)-Chiraphos
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H28P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
crystals
Punto di fusione
104-108 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C[C@H]([C@@H](C)P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-23(29(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)24(2)30(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-24H,1-2H3/t23-,24-/m1/s1
FWXAUDSWDBGCMN-DNQXCXABSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)