Documenti fondamentali
722626
Sigma-Aldrich
Isoquinoline-5-carboxylic acid
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
275-280 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc2cnccc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-10(13)9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H,(H,12,13)
ZIPLFLRGHZAXSJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)