150134
Isoquinoline-1-carboxylic acid
99%
Saggio
99%
Punto di fusione
164 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1nccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-10(13)9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)
XAAKCCMYRKZRAK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Isoquinoline-1-carboxylic acid was used in the preparation of 4-cyano-3-ethoxy-1-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydroisoquinoline.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Knoevenagel condensation of 2-carbethoxycyclohexanone and malononitrile: Synthesis of 4-cyano-3-ethoxy-1-hydroxy-5, 6, 7, 8-tetrahydroisoquinoline, an isomer of the abnormal product.
Tetrahedron, 31(6), 527-531 (1975)
Journal of medicinal chemistry, 54(2), 591-602 (2010-12-30)
Fragment-based lead design (FBLD) has been used to identify new metal-binding groups for metalloenzyme inhibitors. When screened at 1 mM, a chelator fragment library (CFL-1.1) of 96 compounds produced hit rates ranging from 29% to 43% for five matrix metalloproteases