Documenti fondamentali
722049
Sigma-Aldrich
7-Bromo-8-hydroxyquinoline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
powder
Saggio:
97%
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
138-143 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Oc1c(Br)ccc2cccnc12
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-7-4-3-6-2-1-5-11-8(6)9(7)12/h1-5,12H
ICKPMTNGWVNOGC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Rungrot Cherdtrakulkiat et al.
EXCLI journal, 18, 445-453 (2019-08-20)
Antimicrobial resistance has become a prime global concern. An ability of the microbes to produce enzymes to destroy antimicrobial drugs is one of the well-known mechanisms underlying the resistance. 8-Hydroxyquinoline (8HQ) and derivatives were reported to exert diverse biological effects
Dmytro Havrylyuk et al.
European journal of medicinal chemistry, 156, 790-799 (2018-07-29)
8-Hydroxyquinolines (HQ), including clioquinol, possess cytotoxic properties and are widely used as ligands for metal-based anticancer drug research. The number and identity of substituents on the HQ can have a profound effect on activity for a variety of inorganic compounds.