Documenti fondamentali
130532
Sigma-Aldrich
5,7-Dichloro-8-hydroxy-2-methylquinoline
98%
Sinonimo/i:
5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol, 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinaldine, 5,7-Dichloro-8-quinaldinol, BCM
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7Cl2NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.07
Beilstein:
156683
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
108-112 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cc1ccc2c(Cl)cc(Cl)c(O)c2n1
InChI
1S/C10H7Cl2NO/c1-5-2-3-6-7(11)4-8(12)10(14)9(6)13-5/h2-4,14H,1H3
GPTXWRGISTZRIO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Allergic contact dermatitis due to benzoyl peroxide in an arm prosthesis.
C Vincenzi et al.
Contact dermatitis, 24(1), 66-67 (1991-01-01)
A Neiger et al.
Schweizerische Rundschau fur Medizin Praxis = Revue suisse de medecine Praxis, 79(31-32), 918-920 (1990-08-02)
Besides the various operative procedures, which nowadays have come into use in hemorrhoidal disorders, drug therapy as well continues to keep an important place. Its main conditions of application are inflammatory processes before, between and after hemorrhoidal sclerosis or proctological
A Dimitrova et al.
Akusherstvo i ginekologiia, 46(1), 46-47 (2007-05-02)
The data of 30 nonpregnant women in reproductive age BV treated with Gynalgin were presented. On clinical and microbiological indicator Gynalgin showed a good effect on BV-associated microorganisms (80%). Only one of the cases of BV was not affected (4%).
[Diflucortolone valerate and chlorquinaldol in topical eczema (in single or combination form)].
C Solaroli et al.
Giornale italiano di dermatologia e venereologia : organo ufficiale, Societa italiana di dermatologia e sifilografia, 122(5), XXXI-XXXIII (1987-05-01)
[Therapeutic trial of the combination promestriene-chlorquinaldol in the treatment of vaginitis].
J Senèze et al.
Revue francaise de gynecologie et d'obstetrique, 80(5), 323-325 (1985-04-01)