721905
Gadolinium(III) chloride solution
NMR reference standard, 0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), Methanol-13C 0.1 % (99 atom % 13C), water 1 %, NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
NMR reference standard
Stato
solution
Composizione
Methanol-13C, 0.1% (99 atom % 13C)
water, 1%
Concentrazione
0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
3 mm × 8 in.
Stringa SMILE
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Quantità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)