Key Documents
719617
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-phenylthiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6BrNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
55-59 °C
Gruppo funzionale
bromo
phenyl
Stringa SMILE
Brc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H6BrNS/c10-9-11-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
WUZLTINVLOBXQS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)