719234
1-Adamantanethiol
99% (GC)
Sinonimo/i:
ADT, 1-AD, 1-AdSH, 1-AdmSH
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99% (GC)
Stato
solid
Punto di fusione
103-105 °C
Stringa SMILE
SC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H16S/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9,11H,1-6H2/t7-,8+,9-,10-
ADJJLNODXLXTIH-CHIWXEEVSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.