Documenti fondamentali
718696
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp(Boc)-OH-13C11, 15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C11C20H3015N2O6
Peso molecolare:
539.49
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
bio NMR: suitable
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Fmoc
Spostamento di massa
M+13
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)[15n]1[13cH][13c]([13CH2][13C@@H]([15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)[13C](O)=O)[13c]5[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]15
InChI
1S/C31H30N2O6/c1-31(2,3)39-30(37)33-17-19(20-10-8-9-15-27(20)33)16-26(28(34)35)32-29(36)38-18-25-23-13-6-4-11-21(23)22-12-5-7-14-24(22)25/h4-15,17,25-26H,16,18H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m1/s1/i8+1,9+1,10+1,15+1,16+1,17+1,19+1,20+1,26+1,27+1,28+1,32+1,33+1
ADOHASQZJSJZBT-FVSPUPDKSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)