717533
Chloro(1,5-cyclooctadiene)methylpalladium(II)
97%
Sinonimo/i:
(COD)PdMeCl
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
124-129 °C
Stringa SMILE
C[Pd]Cl.C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.CH3.ClH.Pd/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;1H3;1H;/q;;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;;;
PPNGAOYQLFBHIK-PHFPKPIQSA-M
Applicazioni
- Addition polymerization reactions
- Double carbonylation
- Cyclization
- Cyclometalation
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)