Key Documents
429147
Sigma-Aldrich
(Acetylacetonato)dicarbonyliridium(I)
Sinonimo/i:
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)iridium
About This Item
Formula condensata:
Ir(acac)(CO2)
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
core: iridium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC(=O)\C=C(\C)O[Ir]
InChI
1S/C5H8O2.2CO.Ir/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3,6H,1-2H3;;;/q;;;+1/p-1/b4-3-;;;
DFIAYCFHPDOZLK-FGSKAQBVSA-M
Applicazioni
Catalyst for isomerization and anti-Markovnikov arylation of olefins
Reactant for:
  • Oxidative addition of perfluoroalkyl iodides
  • Synthesis of iridium heterocycles
  • Scaffolding of iridium complexes
  • Metal carbonyl cluster synthesis
  • Mixed-bridged bimetallic d8 complex synthesis
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)