714763
Dicarbonyl(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(I)
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15O2Rh
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
85-87 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Rh].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.2CO.Rh/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;2*1-2;/h1-5H3;;;
WLEZSLNXJZXKGT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Catalyst for:
- Dehydrogenative germylation of olefins
- Cyclotrimerization of acetylenes
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?