288101
(Acetylacetonato)dicarbonylrhodium(I)
98%
Sinonimo/i:
Dicarbonyl-acetylacetonato-rhodium(I), Dicarbonylrhodium(I) 2,4-pentanedionate, Rh(CO)2acac, Rhodium(I) dicarbonyl acetylacetonate
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
Punto di fusione
154-156 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C5H8O2.2CO.Rh/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3,6H,1-2H3;;;/q;;;+1/p-1/b4-3-;;;
BZCAWKOPWNIDOC-FGSKAQBVSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?