640360
Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)tetrafluoroborate
Sinonimo/i:
[Rh(cod)(MeCN)2]BF4
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[Rh+].CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2C2H3N.BF4.Rh/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-2-3;2-1(3,4)5;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H3;;/q;;;-1;+1/b2-1-,8-7-;;;;
KSMAFOANQHYEJG-SUESZSCISA-N
Applicazioni
Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)tetrafluoroborate [Rh(cod)(MeCN)2]BF4 may be used as a catalyst for the rhodium(I)-catalyzed silylation of aryl iodides and bromides with tetraethoxysilanes to form aryl silanes such as (4-bromophenyl)triethoxysilane and 4-(triethoxysilyl)acetophenone.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Periodic mesoporous organosilica containing ionic bis-aryl-imidazolium entities: Heterogeneous precursors for silica-hybrid-supported NHC complexes.
Journal of Materials Chemistry, 19(24), 4164-4171 (2009)
Tetrahedron, 67(24), 4449-4454 (2011-06-22)
A regiospecific silver-mediated fluorination of aryl silanes is reported. The reaction is operationally simple, and employs Ag(2)O as readily available, inexpensive silver source, which can be recovered.