Documenti fondamentali
713430
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole
≥97.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.13
Beilstein:
1621
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0%
Stato
crystals
Stringa SMILE
Cc1c[nH]nc1C
InChI
1S/C5H8N2/c1-4-3-6-7-5(4)2/h3H,1-2H3,(H,6,7)
VQTVFIMEENGCJA-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Dicyandiamide 99%
Sigma-Aldrich
D76609
Dicyandiamide
1,2,4-Triazole 98%
Sigma-Aldrich
T46108
1,2,4-Triazole
Global Trade Item Number
SKUGTIN
713430-500MG4061832844367