91588
N-(n-Butyl)thiophosphoric triamide
analytical standard
Sinonimo/i:
N-Butylphosphorothioic triamide, N-Butylthiophosphoric triamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤1.0% water (calculated from elemental analysis)
Punto di fusione
56-58 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=P(NCCCC)(N)N
InChI
1S/C4H14N3PS/c1-2-3-4-7-8(5,6)9/h2-4H2,1H3,(H5,5,6,7,9)
HEPPIYNOUFWEPP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?