Documenti fondamentali
711802
Sigma-Aldrich
(E)-N-Benzylidene-4-methylbenzensulfonamide
99%
Sinonimo/i:
N-(p-Methylbenzenesulfonyl)benzaldimine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H13NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.32
Beilstein:
2115660
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.5% (HPLC)
99%
Stato
powder
Punto di fusione
108-115 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)\N=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-11H,1H3/b15-11+
HVCKVBQOKOFBFH-RVDMUPIBSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)