Documenti fondamentali
710962
Sigma-Aldrich
4-Oxo-L-proline hydrobromide
85%
Sinonimo/i:
(S)-4-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid hydrobromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8NO3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
85%
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D −32.0°, c = 0.5 in methanol
Punto di fusione
134-140 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br.OC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1
InChI
1S/C5H7NO3.BrH/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3;/h4,6H,1-2H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
SFSROLZHCPCODJ-WCCKRBBISA-N
Applicazioni
4-Oxo-L-proline, a proline derivative, can be used as a site-specific infrared probe, since its C=O stretching vibration is sensitive to the surrounding environment.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rachel M Abaskharon et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(24), 5079-5085 (2019-05-29)
Due to its unique structure, proline plays important structural and functional roles in proteins. However, this special amino acid lacks an adequate vibrational mode that can be exploited to probe its local electrostatic and hydration status via infrared spectroscopy. Herein