687227
1H-Indole-2-methanol
90%
Sinonimo/i:
2-(Hydroxymethyl)indole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
solid
Punto di fusione
72-78 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OCc1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9NO/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10-8/h1-5,10-11H,6H2
XEEANGGQJOWRTG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant for the synthesis of:
- Oxazino[4,3-a]indoles
- 2-arylsulfonylmethyl-3-piperazinylmethylindole derivatives as 5-HT6 receptor ligands
- SR13668 designed to mimic the unique anticancer mechanisms of dietary indole-3-carbinol to block Akt signaling
- Azido- and isothiocyanato-substituted indoles as melatoninergic agents
Useful starter in indole chemistry.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Synthesis, 13, 1810-1810 (2002)