708917
(2-Methoxyethyl)methylamine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.401
Densità
0.820 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
ether
Stringa SMILE
CNCCOC
InChI
1S/C4H11NO/c1-5-3-4-6-2/h5H,3-4H2,1-2H3
KOHBEDRJXKOYHL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
35.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
1.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?