Documenti fondamentali
708356
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-bromphenol
≥94%
Sinonimo/i:
4-Bromo-2-aminophenol, NSC 523846
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.02
Beilstein:
3236448
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥94%
Stato
crystals
Punto di fusione
130-135 °C
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C6H6BrNO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
JHRIPENGTGSNPJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of (aryl)oxadiazolobenzoxazinones via Suzuki-Miyaura reaction
  • Copper-catalyzed oxidative amination of benzoxazoles and related azoles via C-H and C-N bond activation
  • Synthesis of N-(alkoxyphenyl)-aminocarbonylbenzoic acid derivatives as protein tyrosine phophatase 1B inhibitors
  • Preparation of lipophilic deoxy-xylulose-phosphate reductoisomerase inhibitors
  • Synthesis of benzoxazole benzenesulfonamides as allosteric inhibitors of fructose-1,6-bisphosphatase
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)