Key Documents
309877
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-nitrophenol
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(NO2)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
90-94 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO3/c7-4-1-2-6(9)5(3-4)8(10)11/h1-3,9H
CUTFAPGINUFNQM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The Suzuki coupling of 4-bromo-2-nitrophenol with boronic acid was studied.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Adwoa Akwabi-Ameyaw et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(16), 4733-4739 (2009-07-10)
Two series of conformationally constrained analogs of the FXR agonist GW 4064 1 were prepared. Replacement of the metabolically labile stilbene with either benzothiophene or naphthalene rings led to the identification of potent full agonists 2a and 2g.