303585
2-Amino-5-nitrophenol
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-4-nitroaniline, 3-Hydroxy-4-aminonitrobenzene, 3-Nitro-6-aminophenol, 5-Nitro-2-amino-1-hydroxybenzene, 5-Nitro-2-aminophenol, NSC 7087
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
198-202 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,7H2
DOPJTDJKZNWLRB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- as starting material in the synthesis of series of (Z)-2-(substituted aryl)-N-(3-oxo-4-(substituted carbamothioyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-7-yl) hydrazine carboxamides
- as semipermanent (nonoxidative) hair colorant and as toner in permanent (oxidative) hair dye products
- in synthesis of series of 7-benzylamino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-ones, anticonvulsant agents
- Diazotation and coupling reactions
- Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?