Key Documents
708216
Sigma-Aldrich
Cyclohexane-1,1-dicarboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
175-179 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)C1(CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c9-6(10)8(7(11)12)4-2-1-3-5-8/h1-5H2,(H,9,10)(H,11,12)
QYQADNCHXSEGJT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)