Key Documents
707783
Sigma-Aldrich
Adenosine-15N5 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
ATP-15N5 disodium salt solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H1415N5Na2O13P3
Peso molecolare:
556.11
Codice UNSPSC:
41106305
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Forma fisica
liquid
contiene
5 mM Tris buffer
Concentrazione
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
100 mM in H2O
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+5
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Altre note
Molecular weight and empirical formula are based on the free acid.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3