Documenti fondamentali
706884
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris(4′-carboxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)benzene
greener alternative
95%
Sinonimo/i:
H3BBC, H3TCBPB, TCBTB
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H30O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
666.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
>300 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3cc(cc(c3)-c4ccc(cc4)-c5ccc(cc5)C(O)=O)-c6ccc(cc6)-c7ccc(cc7)C(O)=O
InChI
1S/C45H30O6/c46-43(47)37-19-13-31(14-20-37)28-1-7-34(8-2-28)40-25-41(35-9-3-29(4-10-35)32-15-21-38(22-16-32)44(48)49)27-42(26-40)36-11-5-30(6-12-36)33-17-23-39(24-18-33)45(50)51/h1-27H,(H,46,47)(H,48,49)(H,50,51)
PEQRGMPXYDIZSX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Applicazioni
1,3,5-Tris(4′-carboxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)benzene is used as a linker molecule for the synthesis of high performance metal-organic framework (MOFs).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Selected Applications of Metal-Organic Frameworks in Sustainable Energy Technologies?.
Caskey SR and Matzger AJ.
Material Matters, 4(4), 111-111 (2009)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
706884-500MG4061832842943