Key Documents
706035
Sigma-Aldrich
Aldosterone-2,2,4,6,6,21,21-d7
≥98 atom % D (based on d7), ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
11β,21-Dihydroxy-3,20-dioxo-4-pregnen-18-al-D7, 11β,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,18,20-trione-D7, 11β,21-Dihyroxy-3,20-dioxo-4-pregnen-18-al-d7 (2,2,4,6,6,21,21-d7), 11β,21-Dihyroxypregn-4-ene-3,18,20-trione-d7 (2,2,4,6,6,21,21-d7), 18-Aldocorticosterone-2,2,4,6,6,21,21-d7, Deuterated aldocorticosterone, Deuterated aldosterone, Reichstein X (2,2,4,6,6,21,21-d7), Reichstein X-D7
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21D7H21O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.49
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
≥98 atom % D (based on d7)
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@H]3[C@@H]4CCC([2H])(C(=O)C(O)([*])[*])[C@]4(C[C@H](O)[C@@H]3[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O)C=O
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3