705810
3,6-Dichloro-2-hydroxybenzoic acid-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
3,6-Dichlorosalicylic acid-(ring-13C6)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)[13c]1[13c](Cl)[13cH][13cH][13c](Cl)[13c]1O
InChI
1S/C7H4Cl2O3/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,10H,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
FKIKPQHMWFZFEB-IDEBNGHGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)