Documenti fondamentali
705381
Sigma-Aldrich
1,7-Dimethylxanthine-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
1,7-Dimethyl-1H-purine-2,6-dione-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3), 2,6-Dihydroxy-1,7-dimethylpurine-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3), Paraxanthine-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4C3H815N3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352210
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
≥98 atom %
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
294-296 °C
Spostamento di massa
M+7
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[15N]1[13C](=O)[15NH][13c]2[15n]cn(C)[13c]2[13C]1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,11+1
QUNWUDVFRNGTCO-UDYOVZSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
705381-5MG4061833490754
705381-1MG
705381-2MG4061833425657