Documenti fondamentali
704989
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl malonate-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CO13CO13CH213COOC(CH3)3
Peso molecolare:
219.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
110-111 °C/22 mmHg
Densità
0.979 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
CC(C)(C)O[13C](=O)[13CH2][13C](=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O4/c1-10(2,3)14-8(12)7-9(13)15-11(4,5)6/h7H2,1-6H3/i7+1,8+1,9+1
CLPHAYNBNTVRDI-ULEDQSHZSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)