704628
R-(tert-Butylmethylphosphino-di-tert-butylphosphinomethane)-η4-(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
96%
Sinonimo/i:
(R)-TCFP-Rh, TCFP, R-[Rh cod TCFP]BF4
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
171-177 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.CP(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H32P2.C8H12.BF4.Rh/c1-12(2,3)15(10)11-16(13(4,5)6)14(7,8)9;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h11H2,1-10H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t15-;;;/m1.../s1
CQCAQRWECWCUBU-JMJDVLNDSA-N
Applicazioni
- In the asymmetric reduction of amines, ketones and unsaturated acids.
- As a hydrogenation catalyst in the preparation of diastereomers of trifluorovaline.
- As a catalyst in the olefin asymmetric hydrogenation.
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)