Documenti fondamentali
687243
Sigma-Aldrich
Buchwald Ligands Kit II
About This Item
Codice UNSPSC:
12350000
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
phosphine
Note legali
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • 638439JohnPhos, 97% 1 gSDS
  • 638099CyJohnPhos, 97% 1 gSDS
  • 675938Me4tButylXphos, 96% 250 mgSDS
  • 638080tBuXPhos, 98% 1 gSDS
  • 663131RuPhos, 98% 1 gSDS
  • 638072SPhos, 98% 1 gSDS
  • 638021DavePhos, 97% 1 gSDS
  • 638064XPhos, 98% 1 gSDS
  • 677280sSPhos 500 mgSDS
Vedi tutto (9)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Articoli
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
687243-1KT4061833550427