704083
Trifluoromethanesulfonic anhydride solution
1 M in methylene chloride
Sinonimo/i:
Perfluoromethanesulfonic anhydride solution, Triflic anhydride solution
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Concentrazione
1 M in methylene chloride
Indice di rifrazione
n20/D 1.402
Densità
1.359 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
triflate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for stereoselective synthesis of mennosazide methyl uronate donors
Activator for direct glycosylation with anomeric hydroxy sugars
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?