Documenti fondamentali
702544
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethyl-1,1,2,2,-d4-urea
98 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
1-Ethanol-1,1,2,2,-d4-urea
About This Item
Formula condensata:
HOCD2CD2NHC(O)NH2
Peso molecolare:
108.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
powder
Punto di fusione
164-169  °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])NC(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O2/c4-3(7)5-1-2-6/h6H,1-2H2,(H3,4,5,7)/i1D2,2D2
CLAHOZSYMRNIPY-LNLMKGTHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)