Documenti fondamentali
700096
Sigma-Aldrich
4-Chloroquinazoline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5ClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
96-100 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1ncnc2ccccc12
InChI
1S/C8H5ClN2/c9-8-6-3-1-2-4-7(6)10-5-11-8/h1-5H
GVRRXASZZAKBMN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)