69907
Montmorillonite (Aluminum Pillared Clay)
Sinonimo/i:
Catalyst (Aluminum pillared clay)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Area superficiale
250 m2/g
Perdita
12-19% loss on ignition
4-8% loss on drying
pH
4-5
Stringa SMILE
O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)