698083
4-Bromophenylboronic acid MIDA ester
97%
Sinonimo/i:
2-(4-Bromophenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
248-253 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H11BBrNO4/c1-14-6-10(15)17-12(18-11(16)7-14)8-2-4-9(13)5-3-8/h2-5H,6-7H2,1H3
ZKMPNCNELZIKDC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?