695696
2-Hydroxybenzaldehyde phenylhydrazone
97%
Sinonimo/i:
Salicylic aldehyde phenylhydrazone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
140-145 °C
Stringa SMILE
Oc1ccccc1\C=N\Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O/c16-13-9-5-4-6-11(13)10-14-15-12-7-2-1-3-8-12/h1-10,15-16H/b14-10+
SERARPRVBWDEBA-GXDHUFHOSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?