Documenti fondamentali
692689
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl(4-(N,N-dimethylamino)phenyl)phosphine
95%
Sinonimo/i:
4-(Dicyclohexylphosphino)-N,N-dimethylbenzenamine, Dicyclohexyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine, p-(Dicyclohexylphosphenyl)-N,N-dimethylaniline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H32NP
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
103-108 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(cc1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C20H32NP/c1-21(2)17-13-15-20(16-14-17)22(18-9-5-3-6-10-18)19-11-7-4-8-12-19/h13-16,18-19H,3-12H2,1-2H3
RKUHKZXJHGGGSK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Catalyst for cycloaddition reactions in the presence of rhodium-catalysts
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
CPhos 98%
Sigma-Aldrich
759171
CPhos
Zanele H Phasha et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 68(Pt 1), o243-o243 (2012-01-20)
In the title mol-ecule, C(20)H(32)NPSe, the P atom has a distorted tetra-hedral environment resulting in an effective cone angle of 172°. Weak inter-molecular C-H⋯Se inter-actions are observed.
Articoli
A-Phos Palladium Complexes for Efficient Suzuki Coupling
A-Phos Palladium Complexes for Efficient Suzuki Coupling