Documenti fondamentali
440418
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(dicyclohexylphosphino)propane
95%
Sinonimo/i:
1,3-Bis(dicyclohexylphosphanyl)propane
About This Item
Formula condensata:
(C6H11)2P(CH2)3P(C6H11)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
436.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.554 (lit.)
P. eboll.
>350 °C (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)P(CCCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C27H50P2/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27/h24-27H,1-23H2
RSJBEKXKEUQLER-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,3-Bis(dicyclohexylphosphino)propane is a versatile compound that serves as a ligand in organometallic chemistry.
Applicazioni
1,3-Bis(dicyclohexylphosphino)propane is used as a ligand in the:
  • Synthesis of gold clusters.
  • Palladium-catalyzed decarboxylative coupling reaction.
Caratteristiche e vantaggi
The bulky nature of 1,3-Bis(dicyclohexylphosphino)propane provides steric hindrance to prevent unwanted side reactions, leading to higher yields and selectivity.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Transition-metal-catalyzed C--H alkylation using alkenes
Dong Z, et al.
Chemical Reviews, 117(13), 9333-9403 (2017)