691976
Vinyl-13C2 chloride
stabilized with hydroquinone, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Chloroethylene-13C2
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
gas
P. ebollizione
-13.4 °C (lit.)
Punto di fusione
-153.8 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
Cl[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2/i1+1,2+1
BZHJMEDXRYGGRV-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1A - Muta. 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-77.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-61.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)